30-0610
1,1,2,2-Tetrachloroethane
JIS special grade, ≥97.0%
Sinonimo/i:
Acetylene tetrachloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
JIS special grade
Densità del vapore
5.8 (vs air)
Tensione di vapore
8 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥97.0%
Forma fisica
liquid
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.494 (lit.)
P. eboll.
147 °C (lit.)
Punto di fusione
−43 °C (lit.)
Densità
1.586 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC(Cl)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H
QPFMBZIOSGYJDE-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3