Documenti fondamentali
28-6080
Sigma-Aldrich
Sulfuric acid, fuming
JIS special grade, 30.0-33.0%
Sinonimo/i:
Oleum
About This Item
Formula condensata:
H2SO4 · (SO3)x
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.08
Beilstein:
2037554
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
JIS special grade
Densità del vapore
3 (vs air)
Tensione di vapore
2 mmHg ( 25 °C)
Stato
liquid
Disponibilità
available only in Japan
Concentrazione
30.0-33.0%
Densità
1.925 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=S(=O)=O.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.O3S/c1-5(2,3)4;1-4(2)3/h(H2,1,2,3,4);
HIFJUMGIHIZEPX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)