28-5760
Sulfanilic acid
99.0-100.5%, suitable for determination of nitroxide
Sinonimo/i:
4-Aminobenzenesulfonic acid, Aniline-4-sulfonic acid
About This Item
Saggio
99.0-100.5%
Forma fisica
powder
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 12.51 g/L at 20 °C
Densità
1.4862 g/cm3 at 20 °C
Compatibilità
suitable for determination of nitroxide
Stringa SMILE
Nc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves