28-4840
Sorbitan monooleate
SAJ first grade
Sinonimo/i:
Span® 80
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Stato
liquid
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.48 (lit.)
Densità
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H][C@@](O)(COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)[C@H]1OC[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C24H44O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22(27)29-19-21(26)24-23(28)20(25)18-30-24/h9-10,20-21,23-26,28H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-/t20-,21+,23+,24+/m0/s1
NWGKJDSIEKMTRX-AAZCQSIUSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
485.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
252 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)