28-3970
Sodium pyrophosphate decahydrate
SAJ first grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Sodium pyrophosphate tetrabasic decahydrate, Tetrasodium pyrophosphate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
crystalline
Disponibilità
available only in Japan
pH
9.5-10.5 (20 °C, 50 g/L)
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/4Na.H4O7P2.10H2O/c;;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6;;;;;;;;;;/h;;;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);10*1H2/q4*+1;;;;;;;;;;;/p-4
VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1