28-3760
Fosfato di sodio
SAJ first grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
sec-fosfato di sodio, Idrogenofosfato di sodio, Sodio fosfato bibasico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
powder
Disponibilità
available only in Japan
pH
8.9-9.2 (25 °C, 50 g/L)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1