Documenti fondamentali
28-3530
Sigma-Aldrich
Sodium orthosilicate hydrate
CP
About This Item
Formula condensata:
2Na2O · SiO2
Peso molecolare:
184.04 (anhydrous basis)
Codice UNSPSC:
12352300
Grado:
CP
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
CP
Disponibilità
available only in Japan
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)