Vai a
28-3285
Sodio dodecil solfato
≥99.0%
Sinonimo/i:
Dodecil sodio solfato, Dodecil solfato, Lauril solfato, SDS, Sodio lauril solfato
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3(CH2)11OSO3Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.38
EC Number:
205-788-1
UNSPSC Code:
12161902
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3599286
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor pressure
≤0 hPa ( 20 °C)
description
anionic detergent
assay
≥99.0%
form
rod
mol wt
288.38 g/mol
availability
available only in Japan
pH
9.1 (10 g/L)
mp
204-207 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Application
Detersivo anionico
for electrophoresis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodio dodecil solfato
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
338.0 °F
flash_point_c
170 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)