Passa al contenuto
28-2988
Idrossido di sodio
6 M
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
NaOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
40.00
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
MDL number:
Concentration:
6 M, 6 N
Form:
liquid
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
form
liquid
availability
available only in Japan
concentration
6 M, 6 N
density
1.22 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Idrossido di sodio
Pittogrammi
Corrosion
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Che succede?
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)