28-2710
Sodium fluoride
SAJ first grade, ≥97.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Tensione di vapore
1.4 mmHg ( 0 °C)
Saggio
≥97.0%
Forma fisica
solid
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
993 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[F-].[Na+]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1