28-1630
Alginic acid sodium salt
CP, viscosity 500 cP
Sinonimo/i:
Algin, Sodium alginate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
CP
Forma fisica
solid
Disponibilità
available only in Japan
Viscosità
500 cP
InChI
1S/C6H10O7.Na/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9;/h1-4,6-9,12H,(H,10,11);/q;+1/p-1/t1-,2-,3-,4?,6+;/m0./s1
MSXHSNHNTORCAW-MPGIDXPLSA-M
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1