28-1190
Silver chloride
SAJ special grade, ≥99.5%
About This Item
Grado
SAJ special grade
Tensione di vapore
1 mmHg ( 912 °C)
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
solid
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
455 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
Cl[Ag]
InChI
1S/Ag.ClH/h;1H/q+1;/p-1
HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3