28-1180
Silver carbonate
SAJ first grade, ≥98.0%
About This Item
Grado
SAJ first grade
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
solid
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
210 °C (dec.) (lit.)
Densità
6.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Ag]OC(=O)O[Ag]
InChI
1S/CH2O3.2Ag/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
KQTXIZHBFFWWFW-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2