24-6670
Pyrogallol
SAJ first grade, ≥98.0%
Sinonimo/i:
1,2,3-Trihydroxybenzene, 2,3-Dihydroxyphenol, Pyrogallic acid
About This Item
Grado
SAJ first grade
Densità del vapore
4.4 (vs air)
Tensione di vapore
10 mmHg ( 167.7 °C)
Saggio
≥98.0%
Stato
crystalline
Disponibilità
available only in Japan
tecniche
toxicology assay: suitable
pH
5.8 (10 g/L)
P. ebollizione
309 °C (lit.)
Punto di fusione
133-134 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble
Stringa SMILE
Oc1cccc(O)c1O
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,7-9H
WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?