24-6180
1,2-propandiolo
SAJ first grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Propilenglicole
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Densità del vapore
2.62 (vs air)
Tensione di vapore
0.08 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
viscous liquid
Temp. autoaccensione
779 °F
Limite di esplosione
12.5 %
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.432 (lit.)
P. eboll.
187 °C (lit.)
Punto di fusione
−60 °C (lit.)
Densità
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
103 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Chromatograms
suitable for GCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.