Vai a
24-5250
Fosfato di potassio
SAJ first grade, ≥98.0%
Sinonimo/i:
Idrogenofosfato di potassio, Potassio fosfato bibasico, sec.-Fosfato di potassio
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
K2HPO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.18
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-834-5
MDL number:
eCl@ss:
38070212
Assay:
≥98.0%
Grade:
SAJ first grade
Form:
granular
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
SAJ first grade
assay
≥98.0%
form
granular
availability
available only in Japan
pH
8.7-9.3 (25 °C, 50 g/L)
SMILES string
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fosfato di potassio
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)