24-1270
1,10-fenantrolina
JIS special grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
o-fenantrolina
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
JIS special grade
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
powder
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
100-104 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble
Stringa SMILE
O.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23
InChI
1S/C12H8N2.H2O/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;/h1-8H;1H2
PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges