24-0420
Paraffin wax
SAJ first grade, mp 60-62 °C
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Forma fisica
solid
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
60-62 °C
InChI
JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
602.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
317 °C - Pensky-Martens closed cup