24-0170
Palmitic acid
SAJ first grade, ≥95.0%
Sinonimo/i:
1-Pentadecanecarboxylic acid, C16:0, Cetylic acid, Hexadecanoic acid, NSC 5030, PamOH
About This Item
Grado
SAJ first grade
Tensione di vapore
10 mmHg ( 210 °C)
Saggio
≥95.0%
Stato
flakes
Disponibilità
available only in Japan
P. ebollizione
271.5 °C/100 mmHg (lit.)
Punto di fusione
61-62.5 °C (lit.)
Solubilità
water: 0.00005 g/L at 20 °C
Densità
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?