18-0870
Lead standard solution
suitable for atomic absorption spectrometry, 1 mg/mL Pb, 1000 ppm Pb
Sinonimo/i:
Lead(II) nitrate solution
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ special grade
Stato
liquid
Disponibilità
available only in Japan
Concentrazione
1 mg/mL Pb
1000 ppm Pb
Compatibilità
suitable for atomic absorption spectrometry
Stringa SMILE
[Pb]
InChI
1S/Pb
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?