18-0750
Lead(II) oxide
SAJ special grade, ≥99.5%
About This Item
Grado
SAJ special grade
Tensione di vapore
10 mmHg ( 0 °C)
Saggio
≥99.5%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: lead
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
886 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[PbH2]
InChI
1S/O.Pb
YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Organi bersaglio
Central nervous system,Kidney,Blood
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges