15-1480
Iron(III) sulfate hydrate
SAJ first grade, 60.0-80.0% anhydrous basis
Sinonimo/i:
Ferric sulfate hydrate
About This Item
Grado
SAJ first grade
Saggio
60.0-80.0% anhydrous basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: iron
Disponibilità
available only in Japan
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Fe.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
RUTXIHLAWFEWGM-UHFFFAOYSA-H
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?