Documenti
13-2295
Sigma-Aldrich
Hydroxylamine hydrochloride solution
10 % (w/v), suitable for iron determination
Sinonimo/i:
Hydroxylammonium chloride solution
About This Item
Codice UNSPSC:
12352101
Forma fisica
liquid
Disponibilità
available only in Japan
Concentrazione
10 % (w/v)
Compatibilità
suitable for iron determination
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
TWEEN® 20 BioXtra, viscous liquid
Sigma-Aldrich
P7949
TWEEN® 20