13-1700
Hydrochloric acid
1 M
Sinonimo/i:
Cloruro di idrogeno
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Acido cloridrico, 1 M
Tensione di vapore
190 mmHg ( 25 °C)
Forma fisica
liquid
Disponibilità
available only in Japan
Concentrazione
1 M
1 N
P. eboll.
100 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Articoli
Characterize mAb monomers, aggregates, and fragments using SEC-UV workflow with Zenix® and Zenix®-C SEC columns.