13-1130
Histamine dihydrochloride
SAJ special grade, ≥98.0%
Sinonimo/i:
2-(4-Imidazolyl)ethylamine dihydrochloride
About This Item
Grado
SAJ special grade
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
solid
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
249-252 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].Cl[H].NCCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H9N3.2ClH/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;;/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*1H
PPZMYIBUHIPZOS-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... HRH1(3269)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves