13-0730
Hexamethylenediamine
SAJ first grade, ≥98.0%
Sinonimo/i:
1,6-Diaminohexane, 1,6-Hexanediamine, HMDA
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Densità del vapore
4 (vs air)
Saggio
≥98.0%
Stato
solid
Limite di esplosione
6.3 %
Disponibilità
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
Indice di rifrazione
n20/D 1.439 (lit.)
pH
12.4 (25 °C, 100 g/L)
Punto di fusione
42-45 °C (lit.)
Densità
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCCCCCCN
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2
NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
176.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
80 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?