Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3OCH2CH2OCH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.15
EC Number:
203-906-6
UNSPSC Code:
12352104
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1697812
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartigrade
SAJ first grade
vapor density
4.14 (vs air)
vapor pressure
0.2 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
221 °C
expl. lim.
1.38-22.7 %
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
bp
194 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
density
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COCCOCCO
InChI
1S/C5H12O3/c1-7-4-5-8-3-2-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethylene glycol methyl ether
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?