07-2200
Diclorometano
JIS 300, ≥99.5%, for residue analysis
Sinonimo/i:
Cloruro di metilene
About This Item
Grado
for residue analysis
agenzia
JIS 300
Densità del vapore
2.9 (vs air)
Tensione di vapore
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Saggio
≥99.5%
Temp. autoaccensione
1223 °F
contiene
methanol as stabilizer
Limite di esplosione
22 %
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.424 (lit.)
P. ebollizione
39.8-40 °C (lit.)
Punto di fusione
−95 °C (lit.)
Densità
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)