07-1885
1,4-Dichlorobenzene
SAJ first grade, ≥99.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Densità del vapore
5.07 (vs air)
Tensione di vapore
1.03 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥99.0%
Stato
sheet
Disponibilità
available only in Japan
P. ebollizione
173 °C (lit.)
Punto di fusione
52-54 °C (lit.)
Densità
1.241 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
OCJBOOLMMGQPQU-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?