Documenti fondamentali
05-5840
Sigma-Aldrich
Copper(II) carbonate basic
CP
Sinonimo/i:
Cupric carbonate basic
About This Item
Formula condensata:
CuCO3 · Cu(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Grado
CP
Composizione
Cu, ≥50%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: copper
Disponibilità
available only in Japan
Stringa SMILE
[Cu++].O[Cu]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Cu.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
ZMMDPCMYTCRWFF-UHFFFAOYSA-J