05-2620
Charcoal
from bovine (calf) bone, CP
Sinonimo/i:
Activated charcoal, Charcoal activated
About This Item
Origine biologica
bovine (calf) bone
Grado
CP
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Stato
powder
Temp. autoaccensione
842 °F
Disponibilità
available only in Japan
Resistività
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Punto di fusione
3550 °C (lit.)
Stringa SMILE
[C]
InChI
1S/C
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)