Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H10Br4O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
669.96
EC Number:
204-086-2
UNSPSC Code:
12171502
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
61698
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartigrade
JIS special grade
availability
available only in Japan
SMILES string
Oc1c(Br)cc(cc1Br)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(Br)c(O)c(Br)c4
InChI
1S/C19H10Br4O5S/c20-12-5-9(6-13(21)17(12)24)19(10-7-14(22)18(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28-19/h1-8,24-25H
InChI key
UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromophenol Blue
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?