Vai a
03-0700
Bentonite
CP
Sinonimo/i:
Montmorillonite
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
23201100
EC Number:
215-108-5
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
CP
form
granular
availability
available only in Japan
SMILES string
O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.4O2Si.H2O.3O/c;;4*1-3-2;;;;/h;;;;;;1H2;;;
InChI key
KARVSHNNUWMXFO-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bentonite
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
wgk
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)