Documenti fondamentali
01-3060
Sigma-Aldrich
Aluminum standard solution
suitable for atomic absorption spectrometry, 1 mg/mL Al, 1000 ppm Al
Sinonimo/i:
Aluminum nitrate solution
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
liquid
Disponibilità
available only in Japan
Concentrazione
1 mg/mL Al
1000 ppm Al
Compatibilità
suitable for atomic absorption spectrometry
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Al]
InChI
1S/Al
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)