01-0870
N-acetil-L-cisteina
SAJ special grade, 98.0-102.0%
Sinonimo/i:
LNAC, NAC
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ special grade
Saggio
98.0-102.0%
Forma fisica
solid
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
106-108 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1
PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
Azioni biochim/fisiol
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Chromatograms
application for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.