Vai a
PFABIKB
Roche
KAPA PROBE FAST
suitable for qPCR, 2 ×, ABI Prism®
Sinonimo/i:
probe qPCR, qPCR
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 95.40
5 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 453.00
10 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 764.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106300
CHF 95.40
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
shelf life
≤12 mo.
manufacturer/tradename
Roche
packaging
kit of 1 mL (100 x 20 μL rxn; KK4705), kit of 10 mL (1000 x 20 μL rxn; KK4707), kit of 5 mL (500 x 20 μL rxn; KK4706), kit of 50 mL (5000 x 20 mL rxn; KK4714), pkg of
concentration
2 ×
technique(s)
qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable
compatibility
for use with Applied Biosystems® 5700, for use with Applied Biosystems® 7000, for use with Applied Biosystems® 7300, for use with Applied Biosystems® 7700, for use with Applied Biosystems® 7900HT, for use with StepOne™, for use with StepOnePlus™
storage temp.
−20°C
General description
I kit con miscela master per qPCR (2x) KAPA PROBE FAST ABI Prism® offrono risultati rapidi e riproducibili per tutte le applicazioni qPCR basate su sonde. I kit contengono una miscela master pronta all′uso per una PCR in tempo reale molto sensibile e accurata che utilizzi chimiche con sonde fluorogeniche specifiche per sequenza, incluse sonde a idrolisi (per es. TaqMan®), sonde FRET e sonde di displacement (per es. Molecular Beacons).
Application
La miscela master per qPCR (2x) KAPA PROBE FAST ABI PRISM® è adatta ai seguenti scopi:
  • Analisi dell′espressione genica
  • qPCR multiplex
  • Genotipizzazione SNP/discriminazione allelica
  • Validazione microarray
  • PCR a trascrizione inversa (RT)/RT-qPCR
  • Reazione a catena della polimerasi quantitativa (qPCR)
  • Genotipizzazione
Features and Benefits
Discrimina accuratamente tra gli alleli:
  • Differenziazione eccezionale di alleli eterozigoti e omozigoti
  • Cluster distinti nei saggi di genotipizzazione SNP
Eccellente riproducibilità ed efficienza:
  • PCR multiplex rapida, a cinque colori, a prestazioni elevate
  • Livelli simili di abbondanza ottenuti con un basso numero di copie
  • Ampia gamma dinamica fino a 10 ordini di grandezza
Aumenta la flessibilità:
  • Compatibile con protocolli di ciclizzazione standard e rapida Mantiene l′accuratezza della quantificazione
Note rapide:
  • Questi kit sono compatibili con tutte le tecnologie basate su sonde fluorogeniche, incluse sonde per ibridazione (per es. FRET), sonde a idrolisi (per es.TaqMan®) e sonde di displacement (per es. Molecular Beacons).
  • Una denaturazione iniziale per 20 sec a 95 °C è sufficiente per la riattivazione dell′enzima; tuttavia, la denaturazione ottimale di target complessi può richiedere fino a 3 minuti.
  • Per ciclizzazioni a 2 stadi, usare per 30 secondi per l′annealing, l′estensione e l′acquisizione dei dati combinati.
  • Per ciclizzazioni a 3 stadi, usare per 20 secondi per l′annealing del primer e per 1 secondo per estensione e l′acquisizione dati.
  • Non superare volumi di 25 μL.
  • Compatibile con diversi protocolli per qPCR
Preparation Note
I coloranti di riferimento ROX o fluoresceina (in base alla configurazione del kit) sono sensibili alla luce. L′esposizione alla luce diretta per un tempo prolungato risulta in una perdita di intensità del segnale di fluorescenza. Evitare di congelare e scongelare ripetutamente. Assicurarsi sempre che il prodotto sia stato completamente scongelato e miscelato prima dell′uso.
La miscela master per qPCR (2x) KAPA PROBE FAST ABI PRISM® è stabile per 30 cicli di congelamento e scongelamento. Assicurarsi che tutti i reagenti siano conservati al riparo dalla luce a -20 °C se non in uso. Al riparo dalla luce, i reagenti sono stabili al buio a 4 °C per almeno una settimana e possono essere conservati a questa temperatura per l′uso a breve termine, purché non siano contaminati da microbi e/o nucleasi.
Analysis Note
La miscela master per qPCR (2x) KAPA PROBE FAST ABI PRISM® è sottoposta a rigorosi test di controllo di qualità, è priva di attività contaminanti eso ed endonucleasiche e soddisfa stringenti criteri per quanto riguarda i livelli di contaminazione da DNA.
Other Notes
Solo per fini di ricerca. Non usare in procedure diagnostiche.
Legal Information
ABI PRISM is a registered trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
ABI Prism is a registered trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
Applied Biosystems is a registered trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
StepOne is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
StepOnePlus is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
TaqMan is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
KK4752KCQS07KCQS09
KAPA PROBE FAST suitable for qPCR, 2 ×, ABI Prism®
Roche
PFABIKB
KAPA PROBE FAST
description
suitable for qPCR, 2 ×, ABI Prism®
description
Universal
description
for Bio-Rad, Cepheid, Eppendorf, Illumina, Corbett, and Roche systems
description
with ROX for ABI instruments
technique(s)
qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable
technique(s)
whole genome amplification: suitable, RT-qPCR: suitable
technique(s)
qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable, RT-qPCR: suitable
technique(s)
RT-qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable
packaging
kit of 5 mL (500 x 20 μL rxn; KK4706), kit of 10 mL (1000 x 20 μL rxn; KK4707), kit of 1 mL (100 x 20 μL rxn; KK4705), kit of 50 mL (5000 x 20 mL rxn; KK4714), pkg of
packaging
pkg of 500 RXNS
packaging
-
packaging
-
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
concentration
2 ×
concentration
-
concentration
-
concentration
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shelf life
≤12 mo.
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under KAPA PROBE FAST
Solo come componenti del kit
N° Catalogo
Descrizione
  • qPCR Master Mix
  • ROX™ High incorporated in the reaction mix
  • KAPA Taq HotStart® DNA Polymerase
  • dNTPs
  • MgCl2 5 nM
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
does not flash
Punto di infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)