HPPCRPKRO
Roche
Kit per la purificazione dei prodotti della PCR High Pure
sufficient for 250 purifications (11732676001), sufficient for 50 purifications (11732668001), suitable for DNA purification
Scegli un formato
CHF 146.00
Spedizione prevista il13 marzo 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 146.00
Spedizione prevista il13 marzo 2025
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 250 purifications (11732676001)
sufficient for 50 purifications (11732668001)
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Roche
Confezionamento
pkg of 250 purifications (11732676001)
pkg of 50 purifications (11732668001)
tecniche
DNA purification: suitable
Descrizione generale
Capacità: Le provette SpinFilter High Pure possono contenere fino a un volume di campione di 700 μL.
Volume: 100 μl
Principali esempi di campioni:
- Prodotti dell′amplificazione o delle reazioni di sintesi del cDNA
- DNA sottoposto a trattamento enzimatico
- DNA ricavato da fettine di agarosio
- Soluzioni di acidi nucleici diluite
- RNA ricavato da reazioni di trascrizione
Applicazioni
- Etichettatura
- Sequenziamento
- Clonazione
- Digestione con enzimi di restrizione
- Trattamento con fosfatasi alcalina
- Reazioni delle chinasi
Il kit elimina l′uso di primer, olio minerale, sali, nucleotidi non incorporati e DNA polimerasi termostabili, che possono inibire le successive reazioni enzimatiche. Può anche essere adoperato per concentrare le soluzioni di acidi nucleici diluite. Un solo kit consente svariate applicazioni.
I protocolli High Pure sono rapidi e semplici e utilizzano una centrifuga da banco per legare, lavare ed eluire il prodotto di reazione fino a 10 μl (micro formato) in soli 10 minuti. La procedura elimina opportunamente una fase di concentrazione ed è ideale per le applicazioni successive, quali etichettatura, sequenziamento, clonazione, legatura o amplificazione con PCR.
Caratteristiche e vantaggi
- Rapida purificazione dei prodotti della PCR
- Efficiente recupero dei frammenti di DNA
- Riduzione della perdita di DNA
- Si elimina l′uso di composti organici pericolosi,
Componenti
- Tampone legante
- Tampone di lavaggio
- Tampone di eluizione
- Provette filtranti per centrifuga High Pure (contenenti lana di vetro)
- Provette di raccolta
Qualità
Nota sulla preparazione
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Determine the labeling efficiency in terms of μg (expected yield of a standard labeling reaction is 20 μg of DIG labeled RNA per μg linearized template DNA after the DIG RNA labeling reaction).