Nome del prodotto
Trascrittasi inversa Expand™, solution, recombinant, expressed in E. coli (AP401 (k)), sufficient for 20 reactions, sufficient for 100 reactions
recombinant
expressed in E. coli (AP401 (k))
form
solution
usage
sufficient for 100 reactions
sufficient for 20 reactions
packaging
pkg of 1,000 U (11785826001 [20 μl])
pkg of 5,000 U (11785834001 [100 μl])
manufacturer/tradename
Roche
parameter
42-43 °C optimum reaction temp.
technique(s)
RT-PCR: suitable
RT-qPCR: suitable
input
purified RNA
detection method
probe-based
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Enzima della trascrittasi inversa per reazioni di RT-PCR fino a 3 kb
Features and Benefits
- Fornisce maggiori quantità di trascritti di cDNA a lunghezza intera e trascritti lunghi fino a 13,5 kb
- Nessuna attività di RNasi H.
- Trascrive in modo efficiente RNA totale, mRNA, RNA virale e RNA ricco di strutture secondarie
- Ideale per la RT-PCR a due stadi
- Non richiede la purificazione del cDNA prima della reazione di PCR
General description
Other Notes
Attività specifica: 50 U/μL
Packaging
Legal Information
Solo come componenti del kit
- Expand Reverse Transcriptase 50 U/μl
- Expand Reverse Transcriptase Buffer 5x concentrated
- DTT Stock Solution 100 mM
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_c
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
In der RT-qPCR oder quantitativen PCR mit reverser Transkription werden die Effekte der reversen Transkription und der quantitativen PCR oder Echtzeit-PCR für die Amplifikation und den Nachweis spezifischer Ziele kombiniert. Die RT-qPCR wird in vielen Anwendungen eingesetzt, darunter die Quantifizierung der Genexpressionsniveaus, die Validierung der RNA-Interferenz (RNAi) und der Nachweis von Krankheitserregern wie Viren.
La RT-qPCR, ou PCR quantitative après transcription inverse, combine les effets de la transcription inverse et de la PCR quantitative, ou PCR en temps réel, pour amplifier et détecter des cibles spécifiques. La RT-qPCR trouve de multiples applications, notamment dans la quantification du niveau d'expression génique, la validation de l'interférence par ARN ou la détection d'agents pathogènes comme les virus.
RT-qPCR detects specific targets with applications in gene expression and pathogen detection.
Contatta l'Assistenza Tecnica