Vai a
CHROMTH-RO
Roche
Chromozym TH
Sinonimo/i:
thrombin substrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
20 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 465.00
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1610.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
CHF 465.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
90% (Tosyl-Gly-Pro-Arg-4-nitranilide acetate (enzymatic)), 90% (enzymatic)
form
powder
mol wt
Mr 662.62
packaging
pkg of 100 mg (11585398001), pkg of 20 mg (10206849001)
manufacturer/tradename
Roche
shipped in
ambient
storage temp.
20-25°C
General description
Chromozym® TH is a chromophoric substrate mostly used to detect thrombin activity
Tosyl-Gly-Pro-Arg-4-nitranilide acetate
Application
Use Chromozym® TH as a substrate for the determination of serine proteases, specifically thrombin in aqueous solutions.
Preparation Note
Working concentration: Approximately 0.2 mM
Storage conditions (working solution): 2 to 8 °C
A substrate solution (approx. 2 mM) is stable for at least 4 weeks if stored at 2 to 8 °C.
Analysis Note
Contaminant: 1% free 4-nitraniline
Other Notes
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Tosyl-glycyl-polyl-arginine-4-nitranilideacetate
Legal Information
Chromozym is a registered trademark of Pentapharm AG, Basel
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)