10197734001
Roche
Glutamate Dehydrogenase (GlDH)
from beef liver
Sinonimo/i:
DNA marker
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine liver
Livello qualitativo
Stato
lyophilized
Attività specifica
10 U/mg
~10 units/mg protein (at 25 °C with 2-oxoglutarate as the substrate, and ADP as the activator.)
Confezionamento
pkg of 3,000 U
Produttore/marchio commerciale
Roche
Concentrazione
≥10-20 % (w/w)
tecniche
activity assay: suitable
Colore
white
pH ottimale
8
Solubilità
water: 20 mg/mL, colorless
Compatibilità
suitable for UV spectrophotometry and general use
N° accesso UniProt
applicazioni
life science and biopharma
Attività estranea
ADH <0.00500%
LDH <0.00500%
MDH <0.00500%
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
bovine ... GLUD1(281785)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Qualità
Sequenza
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?