RIE156322897
Rieke Metals, Inc.
cyclopropyl 2-thiomethylphenyl ketone
About This Item
Iupac Name
cyclopropyl[2-(methylsulfanyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C11H12OS/c1-13-10-5-3-2-4-9(10)11(12)8-6-7-8/h2-5,8H,6-7H2,1H3
InChI
UKCFBWHXINMIEC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6123-01-14
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)