Documenti fondamentali
RIE156320474
Rieke Metals, Inc.
2-ethoxycarbonyl-3'-iodobenzophenone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
380.18
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 2-(3-iodobenzoyl)benzoate
Inchi Code
1S/C16H13IO3/c1-2-20-16(19)14-9-4-3-8-13(14)15(18)11-6-5-7-12(17)10-11/h3-10H,2H2,1H3
InChI
QGMNPDGUCSMKHT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5129
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)