Documenti fondamentali
PRIH95E94E13
Princeton BioMolecular Research, Inc.
2-[2-(4-Amino-phenoxy)-ethoxy]-ethanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.23
Numero MDL:
Iupac Name
2-[2-(4-aminophenoxy)ethoxy]ethanol
Inchi Code
1S/C10H15NO3/c11-9-1-3-10(4-2-9)14-8-7-13-6-5-12/h1-4,12H,5-8,11H2
InChI
CJGYVGZZQMVWBL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Oil
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR051843
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)