Documenti fondamentali
ZLXL000PR
Milli-Q
Regolatore della pressione dell′acqua di alimentazione
Regulates the feed water pressure from 0-25 bars, Ensures accurate water level sensing to prevent overflow for use with high flow water systems
Sinonimo/i:
regolatore della pressione di alimentazione XL 0-25 bar
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Confezionamento
pkg of 1 unit
Compatibilità
for use with Milli-Q® CLX
Descrizione generale
Questo regolatore della pressione dell′acqua di alimentazione corregge la pressione dell′acqua in ingresso a monte dei sistemi di purificazione idrica per regolare la pressione in base alle esigenze del sistema.
Applicazioni
Per sistemi idrici a volume elevato.
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany