Documenti fondamentali
YY5500064-M
Millipore
Cartridge Housing Vent O-ring (2-012) Silicone
Scegli un formato
25 EA
CHF 123.00
CHF 123.00
Spedizione prevista il01 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 EA
CHF 123.00
About This Item
Codice UNSPSC:
40161525
eCl@ss:
32031603
CHF 123.00
Spedizione prevista il01 maggio 2025
Materiali
silicone
Livello qualitativo
Diametro
3 in.
Compatibilità
for use with MILLIDISK® 10/40 Cartridge Housings
Note legali
MILLIDISK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany