Documenti fondamentali
YY3009053
Millipore
O-ring, alloggiamento filtro da 90 mm, PTFE
About This Item
Codice UNSPSC:
40161525
eCl@ss:
32031603
NACRES:
NB.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
PTFE O-ring
Livello qualitativo
Compatibilità
for use with Stainless Steel Filter Holder, 90mm
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
I supporti per filtri in acciaio inossidabile sono progettati per pulire a fondo o sterilizzare liquidi e gas mediante filtrazione a pressione. Gli schermi di supporto rivestiti in PTFE possono essere sottoposti a trattamento in autoclave con le membrane in sede.
YY3009000 Portafiltri in acciaio inossidabile, 90 mm
Parti di ricambio
XX2504705 Adattatore da tubo DI 3/8" (9,5 mm) a NPTM 1/4"
XX4204708 Valvola di sfiato/sicurezza
YY3009053 O-ring in PTFE, per supporto da 90 mm
YY3009054 Schermo di supporto rivestito in PTFE
YY2209058 Griglia di drenaggio dello schermo, 90 mm
YY2209059 Gambe