Documenti fondamentali
YG-10ML-SAM
Sigma-Aldrich
YG, Anti-Toxo FFMU MS-415 10ML Sample
clone MS-415, from human
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MS-415, monoclonal
Isotipo
IgM
Condizioni di spedizione
wet ice
Specificità
Anti-p30 TOXO
Applicazioni
SAMPLE FOR EVALUATION ONLY
Avvertenza
Partially processed reagent for further manufacture of non-injectable products only. The absence of all viral antigens has not been determined. No US Standard of Potency. Do not use if turbid. Contains 0.1% (w/v) sodium azide.
Stoccaggio e stabilità
2–8 °C
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1