Documenti fondamentali
XX4404703
Millipore
Schermo di supporto per contropressione, 47 mm, acciaio inossidabile
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
stainless steel
Livello qualitativo
tecniche
pressure filtration: suitable
Diametro
47 mm
applicazioni
filtration
Compatibilità
for use with Stainless Steel Filter Holder
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Applicazioni:
i supporti per filtri in acciaio inossidabile in linea sono in genere impiegati per la filtrazione di gas o di liquidi con una pressione di ingresso che varia tra 20 e 700 bar. La pressione differenziale dipende dal tipo di filtro utilizzato. Tutti i supporti per filtri sono autoclavabili (disponibili con diametro di 25 e 47 mm).
Il supporto XX4404700 è essere equipaggiato con uno schermo di supporto per la protezione del filtro da contropressioni. Può essere autoclavato con il filtro in sede, qualora vengano usati gli schermi di supporto rivestiti con PTFE XX4404702 e XX4404704.
- XX4204709, XX4304701, XX4404703, 5614, e 00907P sono parti di ricambio per il portafiltri XX4404700.
Il portafiltri XX4504700 può essere equipaggiato a monte con uno schermo di supporto per filtri, XX4504704, per la protezione del filtro da contropressioni.
- XX4504704, XX4504705, XX4504710, XX4504713, e XX45047RK sono parti di ricambio per il portafiltri XX4504700.
Le parti di ricambio per il portafiltri da 25mm SS sono disponibili in un unico kit identificato dal Numero di catalogo XX45025RK, che include: 3 viti in acciaio inossidabile a testa cava esagonale, 3 O-rings (2-018) in Buna-N trattati LCR, 1 schermo di supporto in acciaio inossidabile, 1 chiave a brugola (chiave esagonale Allen).
Applicazioni
Accessori per portafiltri per la preparazione dei campioni.
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13