Documenti fondamentali
XX4204709
Millipore
Schermo di supporto, 47mm
Sinonimo/i:
Portafiltro
About This Item
Codice UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
stainless steel
Livello qualitativo
Compatibilità
for use with Stainless Steel Filter Holder
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Applicazioni:
i portafiltro in acciaio inossidabile in linea sono in genere impiegati per la filtrazione di gas o di liquidi con una pressione di ingresso che varia tra 20 e 700 bar. La pressione differenziale dipende dal tipo di filtro utilizzato. Tutti i portafiltro sono autoclavabili (disponibili con diametro di 25 e 47 mm).
Il portafiltro XX4404700 è equipaggiato con uno schermo di supporto per la protezione del filtro da contropressioni. Può essere autoclavato con il filtro in sede, qualora vengano usati gli schermi di supporto per pressioni elevate rivestiti con PTFE XX4404702 e XX4404704.
- XX4204709, XX4304701, XX4404703, 5614, e 00907P sono parti di ricambio per il portafiltro XX4404700.
Il portafiltro XX4504700 può essere equipaggiato a monte con uno schermo di supporto per filtri, XX4504704, per la protezione del filtro da contropressioni.
- XX4504704, XX4504705, XX4504710, XX4504713, e XX45047RK sono parti di ricambio per il portafiltro XX4504700.
Le parti di ricambio per il portafiltro da 25 mm SS sono disponibili in un unico kit identificato dal N° Cat. XX45025RK, che include: 3 viti in acciaio inossidabile a testa cava esagonale, 3 O-ring (2-018) in Buna-N trattati con LCR, 1 schermo di supporto in acciaio inossidabile, 1 chiave a brugola (chiave esagonale Allen).