XX1014707
Imbuto in vetro Millipore per filtrazione sotto vuoto
1L, 47 mm, Borosilicate, Ground Glass Seal
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
tecniche
vacuum filtration: suitable
Diametro
47 mm
Capacità imbuto
1 L
applicazioni
filtration
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Prodotto ausiliario per filtrazione sotto vuoto in vetro Millipore
Imbuto in vetro borosilicato, 1 L, 47 mm, tenuta in vetro smerigliato
Questi prodotti accessori sono stati concepiti per la sostituzione di parti contenute nei kit per filtrazione sottovuoto in vetro Millipore o per allestire configurazioni alternative.
Questo articolo è un accessorio per i kit di portafiltri in vetro classici Millipore da 47 mm e per i kit di portafiltri tutto in vetro Millipore da 47 mm.
Imbuto in vetro borosilicato, 1 L, 47 mm, tenuta in vetro smerigliato
Questi prodotti accessori sono stati concepiti per la sostituzione di parti contenute nei kit per filtrazione sottovuoto in vetro Millipore o per allestire configurazioni alternative.
Questo articolo è un accessorio per i kit di portafiltri in vetro classici Millipore da 47 mm e per i kit di portafiltri tutto in vetro Millipore da 47 mm.